Fortfahren mit
608971
L-Lysin-ε-15N-hydrochlorid -hydrochlorid
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonym(e):
L-Lysine-epsilon-15N hydrochloride, L-Lysine-epsilon-15N hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H215N(CH2)4CH(NH2)CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.64
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCC[15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-HRIFTBQOSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
60902160804196890
description
98 atom % 15N, 99% (CP)
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 95% (CP)
description
≥97.5% (HPLC)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
95% (CP)
assay
≥97.5% (HPLC)
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C, 99 atom % 15N
isotopic purity
-
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+8
mass shift
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
mp
-
optical activity
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
optical activity
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
optical activity
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
optical activity
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)