Fortfahren mit
96890
H-Lys(Z)-OMe -hydrochlorid
≥97.5% (HPLC)
Synonym(e):
Nε-Z-L-lysin-methylester -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2OOCNH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.81
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-715-9
Beilstein/REAXYS Number:
3578476
MDL number:
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H22N2O4.ClH/c1-20-14(18)13(16)9-5-6-10-17-15(19)21-11-12-7-3-2-4-8-12;/h2-4,7-8,13H,5-6,9-11,16H2,1H3,(H,17,19);1H/t13-;/m0./s1
InChI key
QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N
General description
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride also known as Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride, is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9662996840C3647
description
≥97.5% (HPLC)
description
≥98.0% (TLC)
description
≥99.0% (NT)
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98% (TLC)
optical activity
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +15.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
optical activity
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)