Merck
608890
Sigma-Aldrich
Phthalimid-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindol-15N
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H515NO2
Molekulargewicht:
148.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232-235 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O=C1[15NH]C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i9+1
InChIKey
XKJCHHZQLQNZHY-QBZHADDCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F
Flammpunkt (°C)
150 °C