Merck
608297
Sigma-Aldrich
ISOGRO®-13C,15N,D Pulver-Nährmedium
98 atom % 15N, 97-99 atom % D, 99 atom % 13C
Größe auswählen
1 G
€ 925,00
€ 925,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 925,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.12
€ 925,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
97-99 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
ISOGRO® Medium wird benötigt, um Wachstumseinschränkungen bei minimalen Mengen von Medium zu vermeiden. ISOGRO-Produkte sind Algenlysate, die mit stabilen Isotopen (13C, 15N und/oder D) gezüchtet wurden. ISOGRO®-13C,15N,D-Pulver ist ein Wachstumsmedium, das eine einheitliche Markierung der Proteinexpression in NMR (Kernspinresonanz) Studien ermöglicht.
Ein typisches Algenlysat (ISOGRO-Medium) enthält: 30 % Salze, 3 % Wasser, 2 % Glukose und 65 % Aminosäuren/Peptide.
Anwendung
ISOGRO®-13C,15N,D-Pulver ist ein Wachstumsmedium und wurde für die Generierung isotopisch markierter rekombinanter Tau zur Identifizierung mehrerer Phosporylierungen im Tau-Protein mittels NMR-Spektroskopie verwendet.[1]
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Rechtliche Hinweise
ISOGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy for the Identification of Multiple Phosphorylations of Intrinsically Disordered Proteins.
Danis C, et al.
Journal of Visualized Experiments, 118, doi: 10-doi: 10 (2016)
Nicholas C Fitzkee et al.
The Journal of biological chemistry, 285(23), 18072-18084 (2010-04-07)
The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) integrase (IN) is a critical enzyme involved in infection. It catalyzes two reactions to integrate the viral cDNA into the host genome, 3' processing and strand transfer, but the dynamic behavior of the
J L Urbauer et al.
The Journal of biological chemistry, 276(44), 41128-41132 (2001-08-24)
The association of the bacteriophage T4-encoded AsiA protein with the final sigma(70) subunit of the Escherichia coli RNA polymerase is one of the principal events governing transcription of the T4 genome. Analytical ultracentrifugation and NMR studies indicate that free AsiA
Ara Celi DiCostanzo et al.
The Journal of biological chemistry, 287(33), 27997-28006 (2012-06-29)
Light chain amyloidosis is an incurable protein misfolding disease where monoclonal immunoglobulin light chains misfold and deposit as amyloid fibrils, causing organ failure and death. Previously, we determined that amyloidogenic light chains AL-09 and AL-103 do not form fibrils at
Xavier Hanoulle et al.
The Journal of biological chemistry, 284(20), 13589-13601 (2009-03-20)
We report here a biochemical and structural characterization of domain 2 of the nonstructural 5A protein (NS5A) from the JFH1 Hepatitis C virus strain and its interactions with cyclophilins A and B (CypA and CypB). Gel filtration chromatography, circular dichroism
Artikel
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.