Merck
605182
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-glycin-1-13C, Glycin-1-13C, N-Fmoc
Größe auswählen
1 G
€ 1.160,00
€ 1.160,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 1.160,00
About This Item
Lineare Formel:
(HN-Fmoc)CH213CO2H
Molekulargewicht:
298.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.160,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
174-175 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[13C](=O)CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i16+1
InChIKey
NDKDFTQNXLHCGO-LOYIAQTISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)