Merck
604518
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadien-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
Synonym(e):
3-Methyl-1,3-butadiene-2-13C, Isoprene-3-13C
About This Item
Lineare Formel:
H2C=13CHC(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Enthält
p-tert-butylcatechol as stabilizer
bp
34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-146 °C (lit.)
Dichte
0.681 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(=C)[13CH]=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3/i4+1
InChIKey
RRHGJUQNOFWUDK-AZXPZELESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-65.2 °F
Flammpunkt (°C)
-54 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)