Fortfahren mit
600059
tert.-Butyl-methylether-13C5
99 atom % 13C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(13CH3)313CO13CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.11
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+5
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
bp
55-56 °C (lit.)
density
0.781 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[13CH3]O[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-CVMUNTFWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
632368704733666726
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C
mass shift
M+5
mass shift
M+3
mass shift
M+6
mass shift
M+3
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
assay
97% (CP)
assay
97% (CP)
assay
-
density
0.781 g/mL at 25 °C
density
0.772 g/mL at 25 °C
density
0.793 g/mL at 25 °C
density
0.765 g/mL at 25 °C
bp
55-56 °C (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
bp
72-73 °C
bp
55-56 °C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-33.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1173021-74-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)