Merck
632368
Sigma-Aldrich
tert-Butyl ethylether-trimethyl-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(13CH3)3COCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
bp
72-73 °C (lit.)
Dichte
0.772 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
CCOC([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3/i2+1,3+1,4+1
InChIKey
NUMQCACRALPSHD-VWNJCJTFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)