Fortfahren mit
59760
1-Methyl-imidazolium-hydrogensulfat
95%
Synonym(e):
1-Methyl-imidazol-hydrogensulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
€ 169,50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.590,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2 · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥94.5% (HPLC), 95%
Form:
solid
€ 169,50
Listenpreis€ 226,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥94.5% (HPLC), 95%
form
solid
impurities
≤1% water
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2.H2O4S/c1-6-3-2-5-4-6;1-5(2,3)4/h2-4H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
TVEOIQKGZSIMNG-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methylimidazolium hydrogen sulfate is a Brønsted acidic ionic liquid that can be used:
  • As a component of a catalytic system along with chlorotrimethylsilane used in the preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and hydroquinazoline-2,5-diones.
  • As a catalyst in the preparation of biologically important 2,5-dimethyl-N-substituted pyrroles.
  • As a reusable catalyst in the preparation of spiro[indoline-3′,2-quinazoline]2′,4(3H)-dione.
  • In the leaching of copper and zinc in brass dross using H2O2 as an oxidant.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4047752371769339
description
95%
description
95%
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
description
≥99% (T)
assay
≥94.5% (HPLC), 95%
assay
≥94.5% (HPLC), 95%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
crystalline
impurities
≤1% water
impurities
≤1% water
impurities
-
impurities
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>536.0 °F - (External MSDS)
flash_point_c
> 280 °C - (External MSDS)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)