Fortfahren mit
52371
Hexadecyltrimethylammoniumbisulfat
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Hexadecyltrimethylammonium-Wasserstoffsulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)15N(HSO4)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.61
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
269-286-4
Beilstein/REAXYS Number:
8398798
MDL number:
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.15, λ: 220 nm Amax: 0.10, λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 310 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
UCRJJNVFJGKYQT-UHFFFAOYSA-M
General description
Hexadecyltrimethylammoniumbisulfat ist ein Ionenpaarreagenz, das sich für eine nach Kohlenstoffkettenlänge sortierte anionische Trennung eignet.
Application
Hexadecyltrimethylammoniumbisulfat kann bei Untersuchungen der Auswirkungen von Alkyltrimethylammonium-Ionen auf die Korrosion und das elektrochemische Verhalten von Pb-Ca-Sn-Legierungen als Elektrolyt-Modifikator verwendet werden.
Other Notes
LiChropur Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
868688685386903
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
form
crystals
form
crystals
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for filter test
quality
LiChropur
quality
-
quality
LiChropur
quality
LiChropur
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Effect of Alkyltrimethylammonium Ions on Corrosion and Electrochemical Behavior of Pb-Ca-Sn Alloy
Kopczynski K, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 13, 11058-11073 (2018)
Yu-Tsai Yang et al.
Lasers in surgery and medicine, 45(3), 175-185 (2013-03-20)
Antimicrobial photodynamic inactivation (PDI) is a promising therapeutic modality for the treatment of local infections. To increase the efficacy of PDI, chlorine e6 (Ce6) was encapsulated in cationic CTAB-liposomes composed of various ratios of dimyristoyl-sn-glycero-phosphatidylcholine (DMPC) and the cationic surfactant
K Ranta et al.
Journal of investigational allergology & clinical immunology, 23(4), 226-233 (2013-08-24)
Immunoglobulin E-mediated allergies have doubled in prevalence during recent decades in developed countries.This increase has been attributed, in part, to high hygiene standards, which have reduced exposure to microbes. The capacity of microbes to induce type 1 helper T cell
Global Trade Item Number
SKUGTIN
52371-5G-F04061832548333