Merck
596833
Sigma-Aldrich
Methyl-3,5-diamino-6-chlorpyrazin-2-carboxylat
98%
Größe auswählen
5 G
€ 315,00
10 G
€ 626,00
€ 315,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 315,00
10 G
€ 626,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7ClN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 315,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
211-215 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
InChIKey
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)