Merck
595837
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3,3′-Dibrom-1,1′-bi-2-naphthol
96%
Synonym(e):
(S)-3,3′-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol, (S)-3,3′-Dibromo-BINOL, (S)-Dibromo-1,1′-Bi-2,2′-naphthol, (S)-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-Dibromo-1,1-Binaphthol, (S)-Dibromo-BINOL, (S)-Dibromo-bi-2-naphthol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12Br2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
256-260 °C
SMILES String
Oc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(O)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-15-9-11-5-1-3-7-13(11)17(19(15)23)18-14-8-4-2-6-12(14)10-16(22)20(18)24/h1-10,23-24H
InChIKey
BRTBEAXHUYEXSY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(S)-(-)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol may be used as a catalyst in the preparation of (R)-1-(2-propenyl)-2-(3-phenoxymethoxypropyl)-2-cyclohexenol.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enantioselective Conjugate Allylation of Cyclic Enones.
Taber DF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(18), 7614-7617 (2011)