Merck
593427
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methylpyridin
97%
Größe auswählen
1 G
€ 53,00
€ 53,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 53,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 53,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
183-187 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Emma Kirkman-Davis et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(39), 13693-13703 (2020-10-01)
A family of pyrazine-bridged, linear chain complexes of Cu(ii) of the formula [CuL2(H2O)2(pz)](ClO4)2 [pz = pyrazine; L = n-methyl-2(1H)-pyridone, n = 3 (1), 5 (2), and 6 (3)] has been prepared. Single-crystal X-ray diffraction shows six-coordinate, pyrazine-bridged chains with trans-pairs