592781
Ethoxynonafluorbutan
99.0%, mixture of two isomers
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.0%
Selbstzündungstemp.
707 °F
Verunreinigungen
<100 ppm water
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.282 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−138 °C (lit.)
Dichte
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 220 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.35
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
CCOC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F9O/c1-2-16-6(14,15)4(9,10)3(7,8)5(11,12)13/h2H2,1H3
InChIKey
DFUYAWQUODQGFF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable