Merck
592420
Sigma-Aldrich
Triethoxysilyl-cyclohexan
98%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)3SiC6H11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
53 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H26O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h12H,4-11H2,1-3H3
InChIKey
ATGKAFZFOALBOF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)