Merck
14865
Sigma-Aldrich
3-[Bis-(2-hydroxyethyl)-amino]-propyl-triethoxysilan -Lösung
technical, ~65% in ethanol
Synonym(e):
N-(3-Triethoxysilylpropyl)-diethanolamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H31NO5Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical
Form
liquid
Konzentration
~65% in ethanol
SMILES String
CCO[Si](CCCN(CCO)CCO)(OCC)OCC
InChI
1S/C13H31NO5Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)13-7-8-14(9-11-15)10-12-16/h15-16H,4-13H2,1-3H3
InChIKey
IYAYDWLKTPIEDC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl-triethoxysilane solution was used to functionalize nanoporous silica (SBA-15)[1].
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.0 °F
Flammpunkt (°C)
23.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Payman Hashemi et al.
Analytica chimica acta, 646(1-2), 1-5 (2009-06-16)
Nanoporous silica (SBA-15) was prepared and functionalized with 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino] propyl-triethoxysilane (HPTES) to be used as a highly porous fiber coating material for solid-phase microextraction (SPME). The prepared HPTES-SBA-15 particles had a lengthy morphology and a specific surface area of 790