Merck
591386
Sigma-Aldrich
Tridecan-2,2-d2-säure
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CD2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
bp
236 °C/100 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
41-42 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)/i12D2
InChIKey
SZHOJFHSIKHZHA-XUWBISKJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Satya Girish Chandra Avula et al.
Journal of separation science, 40(10), 2214-2227 (2017-03-23)
Algae can synthesize, accumulate and store large amounts of lipids in its cells, which holds immense potential as a renewable source of biodiesel. In this work, we have developed and validated a GC-MS method for quantitation of fatty acids and