Merck
590932
Sigma-Aldrich
3-Phenoxybenzylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OC6H4CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.68
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5900 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
Dichte
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phenoxy
SMILES String
ClCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11ClO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChIKey
QUYVTGFWFHQVRO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B M Shtabskiĭ et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 16-19 (1991-02-01)
On the basis of experimental studies it was established, that the threshold concentration of 3-phenoxybenzyl chloride (PBC) according to the influence on organoleptic water properties (odour) is 0.03 mg/l, on the sanitary regimen of water reservoirs (BOD inhibition)--0.3 mg/l. The