Wichtige Dokumente
589772
L-Methionin-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3S(CH2)213CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CSCC[13C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i4+1
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-IXBOUXNVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?