Merck
589799
Sigma-Aldrich
DL-Methionin-2-d1
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
CH3S(CH2)2CD(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(N)(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i4D
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-QYKNYGDISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable