Über diesen Artikel
isotopic purity
98 atom % (D)
form
solid
mol wt
115.02 by atom % calculation
mp
250-253 °C (lit.)
mass shift
M+5
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-ZBJDZAJPSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % (D) | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C |
| isotopic purity 98 atom % (D) | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+5 | mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 250-253 °C (lit.) | mp 250-253 °C (lit.) | mp 250-253 °C (lit.) | mp 250-253 °C (lit.) |
| mol wt 115.02 by atom % calculation | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?