zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13CH3CH213CH2CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.07
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
250-253 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,3+1;
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-CFARNWPNSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?