Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 488,00 € 414,80 |
Über diesen Artikel
Produktname
Midostaurin hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CO[C@@H]1[C@@H](C[C@H]2O[C@]1(C)[n@@H]3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8[n@H]2c7c35)N(C)C(=O)c9ccccc9
InChI
1S/C35H30N4O4.H2O/c1-35-32(42-3)25(37(2)34(41)19-11-5-4-6-12-19)17-26(43-35)38-23-15-9-7-13-20(23)28-29-22(18-36-33(29)40)27-21-14-8-10-16-24(21)39(35)31(27)30(28)38;/h4-16,25-26,32H,17-18H2,1-3H3,(H,36,40);1H2/t25-,26-,32-,35+;/m1./s1
InChI key
YEKDLUZCCDJYAJ-LJAYRLSQSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: soluble | solubility DMSO: 1.1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL | solubility - |
| color off-white | color off-white to light tan | color - | color colorless to yellow |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?