Fortfahren mit
58790
D-s-(+)-threo-Isocitronensäure-Monokaliumsalz Monokaliumsalz
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
(1R,2S)-1-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure Monokaliumsalz, Ds-(+)-threo-Isozitronensäure Monokaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 876,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7KO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.21
MDL number:
UNSPSC Code:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
3767339
Assay:
≥98.0% (NT)
€ 256,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
optical activity
[α]20/D +20.5±1°, c = 2% in H2O
mp
~185 °C (dec.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
[K+].O[C@H]([C@H](CC(O)=O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,4+;/m0./s1
InChI key
IVLPTBJBFVJENN-LEJBHHMKSA-M
Application
(+)-Kalium-Ds-threo-isocitronensäure-Monokaliumsalz kann für die Bewertung der Aktivität von Isocitratdehydrogenase 2 (IDH2) nach Kornberg verwendet werden.
Packaging
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Other Notes
Substrat für die Charakterisierung der Isocitratdehydrogenase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
60215I1877
description
≥98.0% (NT)
description
≥98.0% (NT)
description
Type I, 0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98.0% (NT)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
~185 °C (dec.)
mp
-
mp
-
optical activity
[α]20/D +20.5±1°, c = 2% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the solubility of this compound under standard conditions?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at a concentration of 20 mg/mL. The maximum solubility rate of this material in water has not been determined.