Über diesen Artikel
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(CCN)C([2H])([2H])CCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2
InChI key
NAQMVNRVTILPCV-LNLMKGTHSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 99 atom % 13C |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+12 | mass shift M+2 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 42-45 °C (lit.) | mp 42-45 °C (lit.) | mp 42-45 °C (lit.) | mp 42-45 °C (lit.) |
| bp 204-205 °C (lit.) | bp 204-205 °C (lit.) | bp 204-205 °C (lit.) | bp 204-205 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
115797-53-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?