586595
6-Brom-2-oxindol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
217-221 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccc2CC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6BrNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
InChIKey
JARRYVQFBQVOBE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable