Wichtige Dokumente
127485
5-Chlor-2-oxindol
98%
Synonym(e):
5-Chlorindolin-2-on
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
194-197 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 2.5 mL, clear
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChIKey
WWJLCYHYLZZXBE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?