O9808
2-Indolinon
97%
Synonym(e):
2-Oxindol, Oxindol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystals
bp
227 °C/73 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
123-128 °C (lit.)
SMILES String
O=C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
InChIKey
JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves