Merck
579947
Sigma-Aldrich
2-(Trifluormethoxy)-benzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3OC6H4SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
bp
75-77 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-31 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-4-2-1-3-5(6)14-7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)