Merck
386545
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
CF3OC6H4SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.23 psi ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
Dichte
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-3-1-5(2-4-6)14-7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter