Merck
579572
Sigma-Aldrich
3-Chlorcumarin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
SMILES String
ClC1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H5ClO2/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H
InChIKey
CKCOPMSBJBNBCQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)