Merck
59920
Sigma-Aldrich
Isovalerophenon
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Isobutyl-phenylketon
Größe auswählen
10 ML
€ 150,00
€ 150,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
€ 150,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COCH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
Beilstein:
1861344
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 150,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
n20/D 1.512
bp
72-74 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
CC(C)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-9(2)8-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChIKey
HEOVGVNITGAUKL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)