Merck
579513
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(trifluormethyl)benzoesäure
97%
Größe auswählen
1 G
€ 63,80
€ 63,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 63,80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 63,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
141-146 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChIKey
WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)