Merck
560472
2-(4-Morpholin)ethylisothiocyanat
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
163 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether, isothiocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C=NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H12N2OS/c11-7-8-1-2-9-3-5-10-6-4-9/h1-6H2
InChI key
SDNSCXCXVQHBGH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate may be used to synthesize (R,S)-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-thiocarbamic acid O-(5-[1,2] dithiolan-3-yl pentyl) ester hydrochloride.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)