Merck
691437
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-Methylbenzoesäure
95%
Größe auswählen
5 G
€ 72,00
€ 72,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 72,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 72,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
160-165 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1cc(N)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
XRSQZFJLEPBPOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Weixiang Liu et al.
Carbohydrate polymers, 160, 97-105 (2017-01-25)
A novel type of O-carboxymethyl chitosan Schiff bases (O-CSPX) was synthesized via a condensation reaction. After the coordination reaction of cupric ions, Cu(II) complexes (O-CSPX-Cu) were achieved. The theoretical structure of O-CSPX-Cu calculated by Gaussian 09 reveals that the copper