Wichtige Dokumente
572357
Cer(IV)-oxid, mit Gadolinium dotiert
nanopowder, contains 20 mol % gadolinium as dopant
Synonym(e):
Gadolinium doped ceria
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanopowder
Qualitätsniveau
Enthält
20 mol % gadolinium as dopant
Zusammensetzung
Ce0.8Gd0.2O2
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
>100 m2/g
Partikelgröße
<100 nm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
InChIKey
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.