Merck
571512
Sigma-Aldrich
3-Brom-4-fluorbenzonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(F)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °F (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChIKey
JKCYKISVUIVZCS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)