Merck
568457
Sigma-Aldrich
2-Thienyl-N,N-bis-(2-thienylmethylen)-methandiamin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12N2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
111-115 °C (lit.)
SMILES String
c1csc(c1)\C=N\C(\N=C\c2cccs2)c3cccs3
InChI
1S/C15H12N2S3/c1-4-12(18-7-1)10-16-15(14-6-3-9-20-14)17-11-13-5-2-8-19-13/h1-11,15H/b16-10+,17-11+
InChIKey
JFBOACJJWSHXAS-OTYYAQKOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)