Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
95%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
impurities
<3% acetone
mp
175 °C (dec.) (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
Oc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H8O2/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5,10H,1,4H2
InChI key
ZRKQOVXGDIZYDS-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Hydroxy-1-indanone is a 1-indanone derivative.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?