Merck
568252
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethoxy-1-indanon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
73-77 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1ccc2C(=O)CCc2c1OC
InChI
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12/h4,6H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
XQODIRIVQXQUFN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)