127612
Cyclohexanbuttersäure
99%
Synonym(e):
Cyclohexanbuttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
InChIKey
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup