Merck
567418
Sigma-Aldrich
2-Fluor-4-methylphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
4-Methyl-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
228-233 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(B(O)O)c(F)c1
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,10-11H,1H3
InChIKey
LIXXGOMAGHXIMP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Water-accelerated Pd-Catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)