Merck
567221
Sigma-Aldrich
Tris(3,3′,3″-phosphinidyn-tris(benzolsulfonat)palladium(0) Nonanatriumsalz Nonahydrat
Größe auswählen
500 MG
€ 282,00
€ 282,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 282,00
About This Item
Lineare Formel:
Pd(P(C6H4SO3·Na)3)3 · 9H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1982.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 282,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Pd].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3cccc(c3)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c4cccc(c4)P(c5cccc(c5)S([O-])(=O)=O)c6cccc(c6)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c7cccc(c7)P(c8cccc(c8)S([O-])(=O)=O)c9cccc(c9)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C18H15O9PS3.9Na.9H2O.Pd/c3*19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h3*1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;;;;;;;;9*1H2;/q;;;9*+1;;;;;;;;;;/p-9
InChIKey
RZJLWYKBARRAJM-UHFFFAOYSA-E
Anwendung
Tris(3,3′,3″-phosphinidynetris(benzenesulfonato)palladium(0) nonasodium salt nonahydrate (Pd-TPPTS complex) supported by layered double hydroxide (LDH) can be used as an efficient catalyst in the cycloisomerization of acetylenic carboxylic acids to the corresponding 5-membered heterocycles.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel Pd heterogeneous catalysts for cycloisomerisation of acetylenic carboxylic acids
Neactu F, et al.
Green Chemistry, 12(12), 2145-2149 (2010)