Merck
566004
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3,4-dimethoxybenzaldehyd
98%
Synonym(e):
2-Chlorveratraldehyd
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H2(OCH3)2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-74 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
SAWHDJTZESXNMM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)