Wichtige Dokumente
564761
Anilin, polymergebunden
extent of labeling: 0.5-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
“Traceless” Aren-Harz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.5-1.3 mmol/g loading
Funktionelle Gruppe
amine
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)