Merck
564648
Sigma-Aldrich
5-Ethoxy-salicylsäure-ethylester
97%
Synonym(e):
Ethyl-5-ethoxy-2-hydroxybenzoat
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-67 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cc(OCC)ccc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-10(12)9(7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
BSRPONIXRNBZGU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)