Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 43,20 | |
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.72
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8356525
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
SMILES string
[Cl-].CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NKRASMXHSQKLHA-UHFFFAOYSA-M
General description
1-hexyl-3-methylimidazolium chloride is an ionic liquid (IL). Its surface and bulk properties in aqueous solution at various temperatures indicates that it behaves as a short-chain cationic surfactant and shows aggregation behavior.
Physical form
Ionisches Lösungsmittel, flüssiges Salz
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexyl-3-methyl-imidazolium-chlorid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Effect of electrolytes on surface tension and surface adsorption of 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride ionic liquid in aqueous solution.
Ghasemian E, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(8), 962-966 (2010)
Vasudevan V Namboodiri et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (4), 342-343 (2002-07-18)
Microwave-assisted preparation of dialkylimidazolium tetrachloroaluminates, [CnMIM][AlCl4] and their application as recyclable catalysts for the efficient and eco-friendly protection of alcohols as tetrahydropyranyl (THP) ethers are described. The same catalyst can also be utilized for the deprotection of THP ethers.
Homogeneous Tritylation of Cellulose in 1?Butyl?3?methylimidazolium Chloride
Erdmenger, Tina, et al.
Macromolecular Bioscience, 7.4, 440-445 (2007)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 87929-5G | 04061833359259 |
| 87929-50G | 04061833057056 |