Fortfahren mit
449598
Aluminiumchlorid
powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminium trichloride, Aluminum trichloride, Trichloroaluminum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
AlCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.34
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120507
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
EC Number:
231-208-1
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
Solubility:
benzene: slightly soluble(lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 100 °C)
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (lit.)
solubility
benzene: slightly soluble(lit.)
SMILES string
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
General description
Aluminum chloride is a white crystalline solid slightly soluble in benzene. Its Lewis acidity and chemical reactivity make it a promising candidate for catalyzing various reactions within fuel cells, solar cells and batteries contributing to enhanced efficiency and performance.
Application
Aluminum chloride can be used:
  • To prepare room temperature ionic liquid electrolyte to fabricate high performance Al-graphene battery.
  • As an electrolyte component for aluminum-ion batteries.
  • As a precursor to prepare nanocomposite catalyst for electrochemical Friedel-Craft reaction.
Features and Benefits
Die gleichzeitigen Reduktionen in der Gasphase durch Wasserstoff in Gegenwart von anderen Metallhaliden resultiert in fein getrennten intermetallischen Verbindungen, die Anwendung als strukturelle Materialien oder Verbindungen finden und nützliche thermoelektrische, magnetische und oxidationsbeständige Eigenschaften aufweisen. Aluminiumnitrid kann aus den Elementen synthetisiert werden, wobei der Zusatz von AlCl3 die Kristallisierung unterstützt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
206911237051229393
description
powder, 99.99% trace metals basis
description
reagent grade, 98%
description
ReagentPlus®, 99%
description
99.999% trace metals basis
form
powder
form
powder or chunks
form
powder
form
crystalline
solubility
benzene: slightly soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
99.99% trace metals basis
assay
98%
assay
99%
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
mp
190 °C (lit.)
mp
190 °C (lit.)
mp
190 °C (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminiumchlorid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf