Merck
563161
Sigma-Aldrich
Lithiumphosphat monobasisch
≥99.99%
Synonym(e):
Lithium-dihydrogenphosphat
Größe auswählen
25 G
€ 105,00
€ 105,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 105,00
About This Item
Lineare Formel:
LiH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.99%
Form:
solid
€ 105,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99%
Form
solid
Dichte
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphate
SMILES String
[Li+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Li.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Precursor for LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) cathode materials.1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)