56160
4-Hydroxy-L-phenylglycin
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
(2S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid, Oxfenicine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (NT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +158±3°, c = 1% in 1 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChIKey
LJCWONGJFPCTTL-ZETCQYMHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable